Imprimer
N-Lauroylsarcosinate de sodium hydraté ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
L0019-25G L0019-500G
TCIAL0019-25GEA 26.4 EUR
TCIAL0019-25G TCIAL0019-500G
N-Lauroylsarcosinate de sodium hydraté ≥98.0% (sur base azote total)
N-Lauroylsarcosinate de sodium hydraté
Formule: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Point de fusion: 46°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042728
Numéro CAS: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,04368
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a2f7f10bb1daa089d95f0cf1135873c20b78a93&vid=70df086a31a17732b9f437031214dedcf9492013&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 7.0 %