Or Palladium (60:40) (p/p) ≥99.9% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
41206.BU
41206.BW
41206.G1
41206.BUEA
117
EUR
41206.BU
41206.BW
41206.G1
Or Palladium (60:40) (p/p) ≥99.9% (base métaux), en fils, recuit, Ø 0.2 mm (0.008 in)
Or Palladium
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Au:Pd; 60:40 wt%
Physical Form: Temper: soft est .154g/ft
MDL No.: MFCD00003436