Imprimer
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
H0801-25G H0801-500G
TCIAH0801-25GEA 40.7 EUR
TCIAH0801-25G TCIAH0801-500G
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 286°C
Numéro MDL: MFCD00006822
Numéro CAS: 3663-82-9
EINECS: 222-921-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bde9961e31549218ce204bbb41043ae784181e70&vid=bde9961e31549218ce204bbb41043ae784181e70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity