3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
B20412.14
B20412.06
B20412.22
B20412.14EA
358
EUR
B20412.14
B20412.06
B20412.22
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20170-32-5
Molecular Formula: C17H26O3
Formula Weight: 278.40
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD00017519
Formule:
C₁₇H₂₆O₃ MW: 278.40 g/mol Point de fusion: 172…175 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017519 Numéro CAS: 20170-32-5 EINECS: 243-556-1 |