Imprimer
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H35096.03 H35096.06
H35096.03EA 27.6 EUR
H35096.03 H35096.06
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00078062
Numéro CAS: 7326-19-4
EINECS: 230-803-3