Imprimer
2,2-Diphénylglycine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B22650.06 B22650.14
B22650.06EA 81.6 EUR
B22650.06 B22650.14
2,2-Diphénylglycine ≥98%
2,2-Diphenylglycine
Purity: 98% CAS No.: 3060-50-2 Molecular Formula: C14H13NO2 Formula Weight: 227.26 Melting Point: ca 246° dec. MDL No.: MFCD00008048
Formule: C₁₄H₁₃NO₂
Point de fusion: ∼ 246 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008048
Numéro CAS: 3060-50-2
EINECS: 221-299-6