Imprimer
Benzyl phenyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzyl Phenyl Ether
B0433-25G B0433-500G
TCIAB0433-25GEA 53.9 EUR
TCIAB0433-25G TCIAB0433-500G
Benzyl phenyl ether ≥98.0% (par GC)
Benzyl phenyl ether
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184.24 g/mol
Point d'ébullition: 288°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00020660
Numéro CAS: 946-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a445565700b8ef372ead20aea9ae30f09e089dac&vid=a445565700b8ef372ead20aea9ae30f09e089dac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C