Imprimer
10-Hydroxydecanoic acid 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H60743.03 H60743.06
H60743.03EA 121 EUR
H60743.03 H60743.06
10-Hydroxydecanoic acid 96%
10-Hydroxydecanoic acid
Formule: C₁₀H₂₀O₃
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010510
Numéro CAS: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1