Imprimer
1-Isopropyl-4-piperidone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
I0566-25G I0566-5G
TCIAI0566-25GEA 77 EUR
TCIAI0566-25G TCIAI0566-5G
1-Isopropyl-4-piperidone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Isopropyl-4-piperidone
Formule: C₈H₁₅NO
MW: 141.22 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Numéro MDL: MFCD00038035
Numéro CAS: 5355-68-0
EINECS: 226-339-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0ec5b444bb7f9336fa1d23f2cd6c6ec0f369fc5&vid=b0ec5b444bb7f9336fa1d23f2cd6c6ec0f369fc5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %