Imprimer
Zinc chlorure hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
35782.09 35782.18 35782.30
35782.09EA 75.3 EUR
35782.09 35782.18 35782.30
Zinc chlorure hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Zinc chlorure hydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn.xH2O Formula Weight: 136.29(anhy) Physical Form: -10 Mesh Crystalline Aggregates Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,10132 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011295
Formule: Cl₂Zn·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10132