4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H53186.03
H53186.06
H53186.03EA
63.9
EUR
H53186.03
H53186.06
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 389621-81-2
Molecular Formula: C11H14BNO3
Formula Weight: 219.05
Melting Point: 136-140°
MDL No.: MFCD03411950
Formule:
C₁₁H₁₄BNO₃ Point de fusion: 136…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03411950 Numéro CAS: 389621-81-2 |