1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
170690100
170690500
ACRO170690100EA
64.9
EUR
ACRO170690100
ACRO170690500
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule:
C₁₀H₉ClO₂ Point de fusion: 152…155 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001289 Numéro CAS: 72934-37-3 EINECS: 277-105-5 |