Imprimer
N(α)-Cbz-DL-tryptophan ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0641-1G C0641-5G
TCIAC0641-1GEA 17.6 EUR
TCIAC0641-1G TCIAC0641-5G
N(α)-Cbz-DL-tryptophan ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N(α)-Cbz-DL-tryptophan
Formule: C₁₉H₁₈N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00069707
Numéro CAS: 13058-16-7
EINECS: 235-949-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4144719120d527efc2d4d80a22a97d9cc8508d&vid=ce4144719120d527efc2d4d80a22a97d9cc8508d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 166.0 to 171.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency