Imprimer
N(α)-Cbz-L-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan, N-Cbz-L-Tryptophan, Z-Trp-OH
C0638-25G C0638-5G
TCIAC0638-25GEA 58.3 EUR
TCIAC0638-25G TCIAC0638-5G
N(α)-Cbz-L-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N(α)-Cbz-L-tryptophan
Formule: C₁₉H₁₈N₂O₄
MW: 338.4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065700
Numéro CAS: 7432-21-5
EINECS: 231-074-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15336c3c00dae1f6e93f62bf8e45c823de055ec2&vid=15336c3c00dae1f6e93f62bf8e45c823de055ec2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C