Imprimer
2-Acetyl-4-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Methylpyridin-2-yl)ethanone
A2338-1G A2338-5G
TCIAA2338-1GEA 50.6 EUR
TCIAA2338-1G TCIAA2338-5G
2-Acetyl-4-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Acetyl-4-methylpyridine
Formule: C₈H₉NO
MW: 135.1632 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863638
Numéro CAS: 59576-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e9f14a2e195486efe5c50a7d8cb4eae057f806f&vid=2e9f14a2e195486efe5c50a7d8cb4eae057f806f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %