Imprimer
3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2376-1G A2376-5G
TCIAA2376-1GEA 27.5 EUR
TCIAA2376-1G TCIAA2376-5G
3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97.0% (par GC)
3-Acetyl-5-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
Numéro MDL: MFCD03086033
Numéro CAS: 38940-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5ea8849be8fbce258fd73fedf124c94281fbadc&vid=f5ea8849be8fbce258fd73fedf124c94281fbadc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C