Imprimer
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2404-1G A2404-5G
TCIAA2404-1GEA 42.9 EUR
TCIAA2404-1G TCIAA2404-5G
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥98.0% (par GC)
2-Acetyl-6-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
Numéro MDL: MFCD00272200
Numéro CAS: 49669-13-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28032f821add74c7ebbad085818b393c0ce6411d&vid=28032f821add74c7ebbad085818b393c0ce6411d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C