Imprimer
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Acetyl-6-bromopyridine
A2421-1G A2421-5G
TCIAA2421-1GEA 42.9 EUR
TCIAA2421-1G TCIAA2421-5G
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥98.0% (par GC)
5-Acetyl-2-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
Numéro MDL: MFCD04974527
Numéro CAS: 139042-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f511b72c61398de8fc1da8e5ff7eb514c578107a&vid=f511b72c61398de8fc1da8e5ff7eb514c578107a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C