1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt hydrate, pur qualité Indicateur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Nitroso-R salt
346551000
346555000
346550250
ACRO346551000EA
88.8
EUR
ACRO346551000
ACRO346555000
ACRO346550250
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt hydrate, pur qualité Indicateur
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt hydrate
Formule:
C₁₀H₅NNa₂O₈S₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149246 Numéro CAS: 525-05-3 EINECS: 208-369-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % (1 g, 105°C) |
Suitability | (for Co determination) Passes test |