Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms:
1-Amino-8-naphthol-3,6-disulphonic acid monosodium salt, H acid monosodium salt, 8-Amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid monosodium salt, 4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid Monosodium Salt Hydrate, 4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid monosodium salt, Sodium 4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate Hydrate, H acid Hydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₈NNaO₇S₂ MW: 341.28 g/mol Point de fusion: >380 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150460 Numéro CAS: 5460-09-3 EINECS: 226-736-4 |
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) | ≥ 85.0 % |
Water (K. F.) | 8.0 - 12.0 % |
Identity (IR) | passes test |
Synonyms | 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt |
Hill Formula | C10H8NNaO7S2 |