Calmagite qualité Indicateur, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
C204-10G-A
C204-25G-A
C204-10G-AEA
123
EUR
C204-10G-A
C204-25G-A
Calmagite qualité Indicateur, Supelco®
Calmagite
Used as an indicator in the titration of calcium or magnesium with EDTA. Used for the determination of magnesium in biological materials.
Formule:
C₁₇H₁₄N₂O₅S MW: 358.37 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00011656 Numéro CAS: 3147-14-6 EINECS: 221-563-0 |