Calmagite
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B21482.06
B21482.14
B21482.22
B21482.06EA
43.2
EUR
B21482.06
B21482.14
B21482.22
Calmagite
Calmagite
CAS No.: 3147-14-6
Molecular Formula: C17H14N2O5S
Formula Weight: 358.37
Melting Point:
Formule:
C₁₇H₁₄N₂O₅S Point de fusion: >330 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011656 Numéro CAS: 3147-14-6 EINECS: 221-563-0 Merck Index: 14,1718 |