Imprimer
Copper(II) wolframate ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Copper(II) tungsten oxide
40217.18 40217.30
40217.18EA 116 EUR
40217.18 40217.30
Copper(II) wolframate ≥99.5% (base métaux)
Copper(II) wolframate
Purity: 99.5% CAS No.: 13587-35-4 Molecular Formula: CuWO4 Formula Weight: 311.38 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,2657 MDL No.: MFCD00016067
Formule: CuO₄W
MW: 311.38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016067
Numéro CAS: 13587-35-4
EINECS: 237-022-7
Merck Index: 14,2657