Imprimer
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1249-1G A1249-5G
TCIAA1249-1GEA 99 EUR
TCIAA1249-1G TCIAA1249-5G
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile ≥95.0% (par GC)
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₁₀N₂
Numéro MDL: MFCD00191367
Numéro CAS: 4854-84-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f164f2617c57134b86971054d9939f01316a1a3&vid=5f164f2617c57134b86971054d9939f01316a1a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 182.0 to 185.0 deg-C