1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
B1403-25G
B1403-5G
TCIAB1403-25GEA
269
EUR
TCIAB1403-25G
TCIAB1403-5G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formule:
C₁₂H₆F₁₂O₂ Point d'ébullition: 100°C Point d'éclair: 97°C |
Numéro MDL:
MFCD00042090 Numéro CAS: 802-93-7 EINECS: 212-354-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |