Imprimer
Nordihydroguaiaretic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L03149.06 L03149.03
L03149.06EA 301 EUR
L03149.06 L03149.03
Nordihydroguaiaretic acid ≥97%
Nordihydroguaiaretic acid
Purity: 97% CAS No.: 500-38-9 Molecular Formula: C18H22O4 Formula Weight: 302.37 Odour: Odourless Melting Point: 184-188° Beilstein Reference: 2056825 Merck Reference: 14,6693 MDL No.: MFCD00002206
Formule: C₁₈H₂₂O₄
Point de fusion: 184…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002206
Numéro CAS: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Merck Index: 14,6693