4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
M0609-25G
M0609-500G
TCIAM0609-25GEA
18.7
EUR
TCIAM0609-25G
TCIAM0609-500G
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) ≥90.0% (par HPLC)
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)
Formule:
C₁₃H₁₂Cl₂N₂ |
Numéro MDL:
MFCD00047829 Numéro CAS: 101-14-4 EINECS: 202-918-9 ONU: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,06059 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 90.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 109.0 deg-C |