Imprimer
4-Methyl-N,N-diphenylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1898-1G M1898-5G
TCIAM1898-1GEA 61.6 EUR
TCIAM1898-1G TCIAM1898-5G
4-Methyl-N,N-diphenylaniline ≥98.0% (par GC)
4-Methyl-N,N-diphenylaniline
Formule: C₁₉H₁₇N
Numéro MDL: MFCD03093256
Numéro CAS: 4316-53-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aadc245b00a1d9992cbe43bda7264fae678e96c1&vid=aadc245b00a1d9992cbe43bda7264fae678e96c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 72.0 deg-C