Imprimer
Methyl-5-methylsalicylate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1353-25G M1353-5G
TCIAM1353-25GEA 228 EUR
TCIAM1353-25G TCIAM1353-5G
Methyl-5-methylsalicylate ≥96.0% (par GC)
Methyl-5-methylsalicylate
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 242°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00016485
Numéro CAS: 22717-57-3
EINECS: 245-173-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eebaad9c91591d2703e4e07b4417a1f42a899f0&vid=8eebaad9c91591d2703e4e07b4417a1f42a899f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %