Imprimer
Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21341.04 B21341.09
B21341.04EA 42.7 EUR
B21341.04 B21341.09
Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Methyl-3-methylsalicylate
Purity: 97% CAS No.: 23287-26-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 28-30° Boiling Point: 234-236° MDL No.: MFCD00020051
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 234…236 °C
Point de fusion: 28…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020051
Numéro CAS: 23287-26-5
EINECS: 245-557-2