Imprimer
4-Methyl-3-nitrobenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L18270.06 L18270.14
L18270.06EA 18.3 EUR
L18270.06 L18270.14
4-Methyl-3-nitrobenzamide ≥98%
4-Methyl-3-nitrobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 19013-11-7 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2102644
Formule: C₈H₈N₂O₃
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027392
Numéro CAS: 19013-11-7
EINECS: 242-752-4