Imprimer
3-Amino-4-methylbenzamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2367-25G A2367-5G
TCIAA2367-25GEA 124 EUR
TCIAA2367-25G TCIAA2367-5G
3-Amino-4-methylbenzamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Amino-4-methylbenzamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035936
Numéro CAS: 19406-86-1
EINECS: 243-039-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=704a8c795ec8810f86ec282bdfd50cfffe91dd08&vid=704a8c795ec8810f86ec282bdfd50cfffe91dd08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C