Imprimer
2-Amino-4-methylbenzamide
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00794DA TL00794EA
MAYBTL00794DAEA 0 EUR
MAYBTL00794DA MAYBTL00794EA
2-Amino-4-methylbenzamide
2-Amino-4-methylbenzamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221474
Numéro CAS: 39549-79-6