Imprimer
N-Boc-DL-phenylalaninol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-DL-Phenylalaninol, tert-Butyl (1-hydroxy-3-phenylpropan-2-yl)carbamate
B3269-1G B3269-5G
TCIAB3269-1GEA 41.8 EUR
TCIAB3269-1G TCIAB3269-5G
N-Boc-DL-phenylalaninol ≥96.0% (par GC)
N-Boc-DL-phenylalaninol
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
Numéro MDL: MFCD01457313
Numéro CAS: 145149-48-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98edd944575c51038d9609bf86568a1d30fcfcd0&vid=98edd944575c51038d9609bf86568a1d30fcfcd0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 85.0 to 90.0 deg-C