Imprimer
N-Boc-D-phenylalaninol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-Phenylalaninol
B1966-1G B1966-5G
TCIAB1966-1GEA 29.7 EUR
TCIAB1966-1G TCIAB1966-5G
N-Boc-D-phenylalaninol ≥97.0% (par GC)
N-Boc-D-phenylalaninol
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00216472
Numéro CAS: 106454-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50f4d8c1aebd45f7a3b5ec834d9c073aff17b86e&vid=50f4d8c1aebd45f7a3b5ec834d9c073aff17b86e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C