Imprimer
4-Phenyl-3-butyn-2-one 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H27826.06 H27826.03
H27826.06EA 544 EUR
H27826.06 H27826.03
4-Phenyl-3-butyn-2-one 96%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Purity: 96% CAS No.: 1817-57-8 Molecular Formula: C10H8O Formula Weight: 144.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5740 Boiling Point: 75-76°/0.8mm MDL No.: MFCD00008776
Formule: C₁₀H₈O
MW: 144.17 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C (0.8 mmHg)
Densité: 0.990
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Numéro MDL: MFCD00008776
Numéro CAS: 1817-57-8
EINECS: 217-327-1