(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Imidazolemethanol hydrochloride, 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
204870010
204870050
ACRO204870010EA
50.5
EUR
ACRO204870010
ACRO204870050
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride 99%
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride
Formule:
C₄H₇ClN₂O Point de fusion: 110…112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012697 Numéro CAS: 32673-41-9 EINECS: 251-150-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |