Aniline-2,5-disulphonic acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B25350.06
B25350.14
B25350.06EA
60.4
EUR
B25350.06
B25350.14
Aniline-2,5-disulphonic acid 95%
Aniline-2,5-disulphonic acid
Purity: 95%
CAS No.: 98-44-2
Molecular Formula: C6H7NO6S2
Formula Weight: 253.25
Melting Point:
Formule:
C₆H₇NO₆S₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00035753 Numéro CAS: 98-44-2 EINECS: 202-669-6 |