Imprimer
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B22907.03 B22907.06
B22907.03EA 46.6 EUR
B22907.03 B22907.06
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Purity: 97+% CAS No.: 312-21-0 Molecular Formula: C8H4F3NO2S Formula Weight: 235.18 Melting Point: 87-92° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD01631631
Formule: C₈H₄F₃NO₂S
Point de fusion: 87…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631631
Numéro CAS: 312-21-0
ADR: 6.1,III