Imprimer
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B22987.06 B22987.14
B22987.06EA 43.6 EUR
B22987.06 B22987.14
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid ≥97%
3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 4025-64-3 Molecular Formula: C7H5ClO4S Formula Weight: 220.63 Melting Point: 133-138° Beilstein Reference: 2645465 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00024877
Formule: C₇H₅ClO₄S
Point de fusion: 133…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024877
Numéro CAS: 4025-64-3
EINECS: 223-692-8
ADR: 8,II