N-Boc-aniline 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
tert-Butyl phenylcarbamate
H55232.06
H55232.14
H55232.06EA
52.2
EUR
H55232.06
H55232.14
N-Boc-aniline 97%
N-Boc-aniline
Formule:
C₁₁H₁₅NO₂ |
Numéro MDL:
MFCD00043723 Numéro CAS: 3422-01-3 |