4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B3739-1G
B3739-5G
TCIAB3739-1GEA
48.4
EUR
TCIAB3739-1G
TCIAB3739-5G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)phenylboronic acid
Formule:
C₁₂H₂₁BO₃Si Point de fusion: 207°C |
Numéro MDL:
MFCD03093888 Numéro CAS: 159191-56-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 108.0 % |