Diallyl maleate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Diallyl Maleate
L03867.30
L03867.0B
L03867.30EA
109
EUR
L03867.30
L03867.0B
Diallyl maleate 95%
Diallyl maleate
Purity: 95%
CAS No.: 999-21-3
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.21
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.4670
Melting Point: -47°
Boiling Point: 109-110°/3mm
Beilstein Reference: 1725954
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010763
Formule:
C₁₀H₁₂O₄ Point d'ébullition: 109…110 °C (3 mmHg) Point de fusion: –47 °C Densité: 1.072 Point d'éclair: 130 °C (266 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010763 Numéro CAS: 999-21-3 EINECS: 213-658-0 ADR: 6.1,III |