Imprimer
1,2-Ethanedisulphonic acid disodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0031-25G E0031-5G
TCIAE0031-25GEA 116 EUR
TCIAE0031-25G TCIAE0031-5G
1,2-Ethanedisulphonic acid disodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,2-Ethanedisulphonic acid disodium salt
Formule: C₂H₄Na₂O₆S₂
Numéro MDL: MFCD00024998
Numéro CAS: 5325-43-9
EINECS: 226-198-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dec8f46ef5bc5f5dad34c7dc5dc4ebba09d69c94&vid=dec8f46ef5bc5f5dad34c7dc5dc4ebba09d69c94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %