2-Méthoxyphényle acétate ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-Acetoxy-2-methoxybenzene, Acetic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-Acetoxyanisole, Acetic acid 2-guaiacol ester, 2-Guaiacol acetate, O-Acetylguaiacol
B20242.14
B20242.22
B20242.14EA
41.1
EUR
B20242.14
B20242.22
2-Méthoxyphényle acétate ≥98%
2-Méthoxyphényle acétate
Purity: 98%
CAS No.: 15212-03-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
MDL No.: MFCD00017221
Formule:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017221 Numéro CAS: 15212-03-0 |