Imprimer
1-Allyl-2-thiourée 1 g/l en solution aqueuse pour détermination de la DBO
Fournisseur: Bernd Kraft
11142.3000 11142.2000
KRAF11142.3000EA 94.2 EUR
KRAF11142.3000 KRAF11142.2000
1-Allyl-2-thiourée 1 g/l en solution aqueuse pour détermination de la DBO
Formule: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Numéro MDL: MFCD00004940
Numéro CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5