Imprimer
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tributyl(1-ethoxyvinyl)tin, Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin, 1-Ethoxyvinyltri-n-butyltin
377710010 377710050 377710250
ACRO377710010EA 55.7 EUR
ACRO377710010 ACRO377710050 ACRO377710250
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene 95%
1-Ethoxy-1-(tributylstannyl)ethene
Formule: C₁₆H₃₄OSn
MW: 361.15 g/mol
Point d'ébullition: 85…86 °C (.1 mmHg)
Densité: 1.069 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010240
Numéro CAS: 97674-02-7
ONU: 2788
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %