Diethoxymethylphenylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B23684.09
B23684.18
B23684.09EA
25.2
EUR
B23684.09
B23684.18
Diethoxymethylphenylsilane ≥97%
Diethoxymethylphenylsilane
Purity: 97+%
CAS No.: 775-56-4
Molecular Formula: (CH3CH2O)2Si(CH3)C6H5
Formula Weight: 210.35
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4696
Boiling Point: 117-118°/30mm
Beilstein Reference: 2938396
MDL No.: MFCD00048541
Formule:
C₁₁H₁₈O₂Si Point d'ébullition: 117…118 °C (30 mmHg) Densité: 0.963 Point d'éclair: 88 °C (190 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00048541 Numéro CAS: 775-56-4 EINECS: 212-275-6 |