Imprimer
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid
L05906.03 L05906.06
L05906.03EA 30 EUR
L05906.03 L05906.06
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid ≥98%
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 6973-60-0 Molecular Formula: C6H7NO2 Formula Weight: 125.13 Melting Point: 135-138° Beilstein Reference: 115703
Formule: C₆H₇NO₂
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003088
Numéro CAS: 6973-60-0
EINECS: 230-217-8