Imprimer
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H54375.MD H54375.03
H54375.MDEA 102 EUR
H54375.MD H54375.03
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 944401-55-2 Molecular Formula: C11H18BN3O2 Formula Weight: 235.09 MDL No.: MFCD18072554
Formule: C₁₁H₁₈BN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072554
Numéro CAS: 944401-55-2